Learn More
Cytiva Medio CDM4CHO™ HyClone™, polvo
Código de producto. 10316762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10316762 5 L 5 litros
1 options
Código de producto. 10316762 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30556.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    201.31€ / 5 litros
    Ahorro 113.69€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Especificaciones
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Con aditivos Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Sin aditivos Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas
Cantidad 5 L
Certificaciones/conformidad cGMP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz y la humedad
Descripción Medio en polvo CDM4CHO HyClone - ADCF; 1 de 5 l