Learn More
Cytiva Medio SFM4CHO™ HyClone™
Código de producto. p-7058041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
5 L
Con aditivos:
Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Glutamine, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Sin aditivos:
No Phenol Red, Sin HEPES
Sin glutamina, Sin bicarbonato sódico, Sin poloxámero 188, Sin rojo fenol, Sin HEPES
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin HEPES
Sin rojo fenol, Sin HEPES
Formulario:
Líquido
Polvo
Tamaño de la unidad:
1000 ML
1000 ml
5 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos Formulario Tamaño de la unidad
10483522 1000 mL Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 Sin rojo fenol, Sin HEPES Líquido 1000 ML
10580083 5 L - Sin glutamina, Sin bicarbonato sódico, Sin poloxámero 188, Sin rojo fenol, Sin HEPES Polvo 5 litros
10631243 500 mL Glutamine, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 No Phenol Red, Sin HEPES Líquido 500 ml
10376852 1000 mL Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin HEPES Líquido 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10483522 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30549.02
Diseñado para un alto rendimiento en diferentes recipientes de cultivo, incluidos los biorreactores. Medio SFM4CHO™ HyClone™ sin proteínas que no contiene componentes de origen bovino.
  • Formulado utilizando un proceso patentado de complejación de lípidos para mejorar la estabilidad y la promoción del crecimiento de varias líneas de células CHO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto SFM4CHO Medios líquidos
Sterilization Method 0.2 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Sin aditivos Sin rojo fenol, Sin HEPES
Cantidad 1000 mL
Certificaciones/conformidad cGMP
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Descripción Medio SFM4CHO