Learn More
Cytiva Medio CHO HyClone™ HyCell™, líquido
Código de producto. 15745513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15745513 1 L 1000 ml
1 options
Código de producto. 15745513 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30949.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    106.86€ / 1000 ml
    Ahorro 47.14€
    30% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Diseñado metabólicamente para ofrecer un alto grado de rendimiento celular y de producción de proteínas recombinantes
  • Medios de cultivo celular ADCF y químicamente definidos
  • Crecimiento de alto rendimiento en varios sistemas de cultivo, incluidos los biorreactores de alta densidad
  • Permite adaptación directa o secuencial
  • Permiten trabajar con varios clones de células CHO
  • Trazabilidad de los componentes
  • Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
  • Obtenido de animales que normalmente tienen menos de 10 días de edad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto CHO Medio
Para utilizar con (aplicación) Estimulación del crecimiento
Línea de productos HyCell
Cantidad 1 L
Certificaciones/conformidad Fabricado según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) y en instalaciones con certificación ISO9001
Nivel de endotoxinas <10 EU/ml
Formato Frasco
Osmolalidad De 270 a 330 mOsm/kg
pH 7,0 - 7,4
Color Transparente, amarillo
Descripción Con bicarbonato sódico/poloxaleno 188, sin HT/L-glutamina