Learn More
Gibco™ CHO-S-SFM II (without hypoxanthine or thymidine)
Código de producto. 11574416 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 L
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11574416 0,5 L 500 ml
1 options
Código de producto. 11574416 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 31033020
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
CHO-S-SFM II (sin hipoxantina ni timidina)
CHO-S-SFM II es un medio completo, sin suero y bajo en proteínas (menos de 100 μg/ml) optimizado para el crecimiento y el mantenimiento de células de ovario de hámster chino (CHO) en cultivos en suspensión para la producción de proteínas recombinantes. Este medio no contiene timidina ni hipoxantina (el medio suplementado también está disponible). Este medio listo para usar es adecuado para el cultivo en suspensión de CHO y otras células en sistemas de cultivo por lotes, continuos y de perfusión. El archivo principal sobre fármacos (DMF) del medio CHO-S-SFM II ha sido presentado a la FDA. Para obtener un permiso para hacer una referencia cruzada al archivo principal, es necesario contactar con los servicios de asistencia técnica o su representante de ventas local.
Este medio contiene componentes de origen animal. Si se deben evitar los factores de crecimiento o los hidrolizados que se encuentran en los medios de la competencia, considere CD CHO, CD OptiCHO™ o CD FortiCHO™.
Cuándo utilizar el medio CHO-S-SFM II
  • Se han cultivado con éxito sus células en un medio CHO-S-SFM II en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible).
    Cuándo se debe considerar otro medio Gibco™
    Considere el medio CD FortiCHO™ cuando:
  • La línea de células que esté utilizando es una línea de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™ transfectada
  • Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
  • Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
  • El buen estado de las células en el momento de la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior
    Considere un medio CD OptiCHO™ cuando:
  • Esté usando una línea de células CHO transfectada diferente a líneas de células CHO K1, GS CHO o CHO-S™
  • La optimización de las estrategias de alimentación formará parte de sus pruebas de selección de medio base con el fin de maximizar la productividad
  • Su línea celular CHO es «delicada», es decir, de difícil cultivo o adaptación
    Considere un medio CD CHO cuando:
  • Se recomiende cultivar sus células GS en un medio CD CHO
  • Se han cultivado correctamente sus células en un medio CD CHO en el pasado y su proceso se aproxima a una presentación de regulación (DMF disponible).
    Considere el medio CD DG44 cuando:
  • Utilice células CHO DG44 o DXB11 parentales (dhfr-)
    Diseñe medios específicos para sus necesidades
    Ya se trate de un experimento de sobremesa o un procesamiento de bioproducción a gran escala, ofrecemos formatos especializados, envases y niveles de calidad específicos para sus necesidades.’ Con los servicios de personalización de medios de buenas prácticas de fabricación (cGMP) Gibco™ tendrá a su disposición la potencia de fabricación y los años de experiencia de nuestros especialistas de I+D y de aplicaciones de bioproducción.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Línea de células CHO
    Clasificación Bajo en proteínas, sin suero
    Concentración 1 X
    Formulario Líquido
    Tipo de producto Medio sin suero (SFM)
    Serum Level Sin suero
    Con aditivos Glutamina, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico
    Sin aditivos Sin rojo fenol, Sin timidina, Sin hipoxantina
    Línea de productos Gibco
    Cantidad 0,5 L
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Nivel de endotoxinas ≤0,25 EU/ mL, bajo
    Formato Frasco(s)
    Antibióticos incluidos Sin antibióticos
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
    Culture Type Cultivos celulares en suspensión