Learn More
Cytiva Medio CDM4CHO™ HyClone™, líquido
Código de producto. p-7058042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
6 x 1000 mL
Frasco de 1000 mL
Con aditivos:
Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Bicarbonato sódico, poloxámero 188, Poloxamer 188
Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188
Sin aditivos:
Sin glutamina, Sin rojo fenol, No HEPES, No Protein
Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas
Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas
Tamaño de la unidad:
1000 ml
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Con aditivos Sin aditivos unitSize
10298023 6 x 1000 mL Bicarbonato sódico, poloxámero 188, Poloxamer 188 Sin glutamina, Sin rojo fenol, No HEPES, No Protein paquete de 6
10463522 1000 mL Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 Sin glutamina, Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas 1000 ml
10433142 Frasco de 1000 mL Glutamina, Bicarbonato sódico, Poloxámero 188 Sin rojo fenol, Sin HEPES, Sin proteínas 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10298023 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30558.LS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Favorecer el crecimiento del cultivo celular CHO. El medio líquido CDM4CHO™ HyClone™ es un medio definido químicamente sin suero.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Con aditivos Bicarbonato sódico, poloxámero 188, Poloxamer 188
Sin aditivos Sin glutamina, Sin rojo fenol, No HEPES, No Protein
Cantidad 6 x 1000 mL
Certificaciones/conformidad cGMP
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C
Descripción Medio CDM4CHO