Learn More
Cytiva Medios de cultivo celular en polvo HyClone™ ActiPro
Código de producto. 17205906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17205906 1 L 1 litro
15766398 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17205906 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH31037.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.20€
    56.97€ / 1 litros
    Ahorro 15.23€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Formulado para proporcionar altos rendimientos de proteínas recombinantes en bioprocesos que utilizan líneas celulares de ovario de hámster chino (CHO)
HyClone ActiPro El medio de cultivo celular está disponible en forma líquida y en polvo para bioprocesos de cultivo celular. Este medio químicamente definido está destinado a usarse en combinación con HyClone ActiSM medio y Cell Boost 7a y Cell Boost Suplementos 7b.
ActiPro Se formulan medios y suplementos para la producción industrial de proteínas recombinantes, incluidas aquellas que requieren modificaciones postraduccionales complejas y un plegamiento de proteínas correcto. Además, esta ingeniería ActiPro El sistema de medios y suplementos puede reducir significativamente el tiempo del proceso de producción.
  • Alto rendimiento demostrado de proteínas recombinantes
  • No contiene hipoxantina ni timidina (suplemento HAT)
  • Definido químicamente ADCF Formulación de medios mAb
  • Medio de producción para procesos de fermentación «fed-batch» o por lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formulario Polvo
Esterilidad No estéril
Con aditivos Poloxámero 188
Sin aditivos Sin glutamina
Cantidad 1 L
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C, alejados de la luz y la humedad
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.