Pipeteadores
Los pipeteadores son herramientas de laboratorio esenciales diseñadas para proporcionar una manipulación de líquidos precisa y sin esfuerzo. Mejoran la precisión y la seguridad al permitir la aspiración y dispensación controladas de líquidos, lo que las hace indispensables para diversas aplicaciones científicas y médicas. Su diseño ergonómico garantiza la facilidad de uso, reduciendo la tensión en las manos y mejorando la eficiencia en el laboratorio.
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Código del producto 10367302
Código del producto 10626293
Código del producto 15128132
Código del producto 10028790
Código del producto 10060262
Código del producto 10193923
Código del producto 15219805
Código del producto 17334560
Código del producto 15840053
Código del producto 10593425
Código del producto 10210143
Debe tener
Código del producto 10798252
Código del producto 10402822
Código del producto 15229805
Código del producto 15881827
Código del producto 10339051
Código del producto 15239805
Código del producto 17344560
Código del producto 10195551
Complete su pedido
Preguntas frecuentes
Los problemas más comunes con los llenadores de pipetas incluyen burbujas de aire, fugas, dispensación inconsistente de líquido, dificultad para extraer líquido, contaminación, fallos mecánicos y errores del usuario. Estos problemas pueden resolverse asegurando una fijación adecuada y una extracción lenta del líquido para evitar burbujas, sustituyendo las juntas desgastadas para evitar fugas, realizando calibraciones y limpiezas periódicas para mantener una dispensación consistente, limpiando o sustituyendo los filtros obstruidos, realizando una limpieza a fondo entre usos para evitar la contaminación, realizando inspecciones y mantenimientos periódicos para evitar fallos mecánicos y proporcionando una formación adecuada a los usuarios. El mantenimiento regular y el uso correcto son fundamentales para mejorar el rendimiento y la precisión de los llenadores de pipetas.
Para limpiar y mantener los llenadores de pipetas, desmonte y enjuague todas las piezas con agua destilada, límpielas con un detergente suave, enjuáguelas bien y desinféctelas si es necesario. Deje que las piezas se sequen completamente al aire. Inspeccione regularmente si hay desgaste o daños, sustituya las piezas desgastadas, lubrique las piezas móviles si se recomienda y calibre regularmente. Guarde el llenador de pipetas en un lugar limpio y seco y siga siempre las instrucciones del fabricante para la limpieza, el mantenimiento y el uso, a fin de garantizar un rendimiento fiable y preciso.
Entre los problemas habituales de las pipetas multicanal manuales se encuentra la dispensación de volúmenes inconsistentes, que puede deberse al desgaste de las juntas o a una calibración inadecuada. El mantenimiento y la calibración periódicos pueden ayudar a resolver este problema. Las fugas pueden producirse debido a puntas dañadas o mal colocadas, por lo que es importante asegurarse de que las puntas estén correctamente fijadas y sustituir cualquier componente dañado. Los atascos pueden deberse a una limpieza irregular de la pipeta, una limpieza periódica y un manejo adecuado pueden evitarlos. La fatiga del usuario es otro problema, ya que el pipeteo manual puede causar fatiga en las manos con el tiempo. El uso de pipetas ergonómicas y la realización de descansos periódicos pueden ayudar a reducir la fatiga. Al abordar estos problemas comunes mediante un mantenimiento y una manipulación adecuados puede garantizar el rendimiento fiable de sus pipetas multicanal manuales.