Learn More
Integra Biosciences™ Filtro Pipetboy
Código de producto. 10593425
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10593425
Marca: Integra Biosciences™ 156608
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Evite la contaminación con filtros estériles reemplazables. Los filtros Integra Biosciences™ PIPETBOY están diseñados para usar con pipeteadores PIPETBOY Pro.
  • Filtro de repuesto
  • Accesorio para pipeteadores PIPETBOY Pro
Especificaciones
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Tipo Filtro