Learn More
Fisherbrand™ Pipeteador motorizado
Código de producto. 15840053 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pipeteador motorizado
Código de producto.
15840053 Pipeteador motorizado
1 options
Código de producto. 15840053
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Un controlador de pipeteo potente, liviano y de diseño ergonómico para todas las pipetas de vidrio o plástico de uso común.
  • Bomba potente y silenciosa
  • Diseño ergonómico
  • Botones pulsadores con agarre suave
  • Válvula de doble seguridad
  • Cono de pipeta esterilizable en autoclave
  • Dos modos de velocidad: alta, baja y por gravedad
  • Interruptor situado en la parte deslizante del controlador para facilitar su uso
  • El indicador LED se enciende de color rojo cuando la batería está baja
  • Funciona de manera continua durante 8 horas
  • Filtro de membrana reemplazable para proteger el dispositivo frente a la entrada de contaminantes en la pipeta
  • Se puede usar mientras se carga
Pipeteador, manipulación de líquidos
Especificaciones
Batería, tipo Pilas NiMH de 1000 mAh
Puntas compatibles Forma cónica
Color Azul
Tipo de agarre Botón pulsador suave
Tipo Controlador de pipeta
Volumen (métrico) De 0,1 a 200 ml
Tipo de filtro Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Estilo de dedo Botón pulsador
Para utilizar con (equipo) Pipetas serológicas de vidrio o de plástico
Incluye Pipeteador, cargador (enchufe UE), soporte de sobremesa, soporte para montaje en pared, dos filtros de membrana de repuesto: 0,20μ m y 0,45μ m, manual de instrucciones, baterías
Número de velocidades Dos (alta y baja, junto con drenaje por gravedad)
Tiempo de recarga De 2 a 3 horas
Requisitos eléctricos Batería NiMH de 2 x 1,2 V / 1000 mAh
Tensión 1,2 V