Learn More
Fisherbrand™ Pipetas graduadas de vidrio de tipo 1 clase AS
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 835 |
| Clase | AS |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Cantidad | 2/Paq. |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Tipo | Pipeta |