Learn More
Integra Biosciences™ 2 pipeteadores PIPETBOY acu
Código de producto. 10060262
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Gris
Morado
Rojo
Transparente
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10060262 Morado 1 PCS
10798252 Azul 1 PCS
10195551 Verde 1 PCS
10165601 Rojo 1 PCS
10013451 Gris 1 PCS
10768082 Transparente 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10060262 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 155019
En stock
Pipetee con precisión. Integra Biosciences™ El controlador de pipetas Pipetboy acu 2 representa la ayuda para pipetas más popular con su aspecto colorido y su equilibrio de peso.
Pipeteador sin cables. Extremadamente ligero, compacto y fácil de usar. Funciona con una batería de NiMH 9V recargable que se inserta fácilmente en la parte superior del mango. Una carga es suficiente para llenar y purgar al menos 500 pipetas de 50 ml Acepta pipetas estándar de 0,1 ml a 100 ml. Disponible en una gama de cinco colores transparentes y un gris claro tradicional para facilitar la identificación. Con batería, transformador para 230V/50Hz, filtro estéril y montaje en pared.
Especificaciones
Batería, tipo Hidruro metálico de níquel
Color Morado
Tamaño de poro 0,45 μm
Tipo Soporte de pipetas
Tipo de filtro Membrana hidrófoba
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz