Learn More
Gilson™ Controlador de pipeta motorizada MACROMAN™
Código de producto. 15881827 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MACROMAN™ Controlador de pipeta motorizado; Volumen: 0,1 a 100 mL
Código de producto.
15881827 MACROMAN™ Controlador de pipeta motorizado; Volumen: 0,1 a 100 mL
1 options
Código de producto. 15881827 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F110120
En stock
Añadir a la cesta
El MACROMAN™ Es un controlador de pipetas preciso para pipetas de vidrio y plástico. Puede manejar un rango de volumen de 0,1 a 100 mL.
  • La velocidad de aspiración y dispensación se puede configurar mediante disparadores sensibles a la presión o usando la rueda selectora mientras se pipetea.
  • La velocidad es ajustable hasta 25 mL en menos de tres segundos (<3 s con filtro de μ0,45 µm para 25 mL, <6 s con filtro de μ0,45 µm para 50 mL).
  • La pantalla muestra continuamente el estado de la batería y la configuración de la velocidad de aspiración/dispensación.
  • Mango ergonómico con gatillos anchos para máxima comodidad y pipeteo sin estrés.
  • La batería de iones de litio permite un uso más prolongado y sin vibraciones con un tiempo de carga reducido.
  • Aumente la precisión eligiendo el modo de caudal, desde goteo lento hasta dispensación rápida.
  • Se incluyen soportes para un almacenamiento estable y sencillo del controlador de pipeta en el banco.
  • También cuenta con un soporte lateral integrado y ajustable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo Iones de litio
Velocidad de dispensación <3 segundos a < 6 segundos.
Volumen (métrico) De 0,1 a 100 ml
Para utilizar con (aplicación) Aspiración, dispensación
Para utilizar con (equipo) Pipetas de vidrio y plástico
Cantidad 1 Pk.
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 10 °C a 40 °C
Peso (métrico) 205 g