Learn More
Fisherbrand™ Controlador de pipeteador
Código de producto. 15219805 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Pipeta de soplado, pipeta de plástico, pipeta de vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
15219805 Pipeta de soplado, pipeta de plástico, pipeta de vidrio cada uno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15219805
En stock
Añadir a la cesta
Edge
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Includes
Filtro de repuesto
El controlador de gran capacidad, resistente y fiable limita la sobreaspiración
  • Funciona con pipetas tanto de vidrio como de plástico de 0,1 a 100 mL
  • Perilla de soplado para usar con pipetas de soplado
  • El filtro de membrana hidrófobo reduce la penetración de líquidos
  • Permite aspiración de hasta 50 mL con una sola compresión
  • La velocidad de llenado es continuamente variable con la palanca de pipeteo
  • La palanca proporciona una descarga sencilla
  • El sistema de válvulas está diseñado para que el caudal no afecte a la precisión
  • Resistentes a sustancias químicas
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con Pipeta de soplado, pipeta de plástico, pipeta de vidrio
Para utilizar con (equipo) Pipetas de vidrio o plástico