Learn More
Integra Biosciences™ Baterías recargables
Código de producto. 10339051
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
PIPETBOY acu 2
Pipetboy acu
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10339051 Pipetboy acu cada uno
15296667 PIPETBOY acu 2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10339051 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 153005
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas baterías con pipeteadores PIPETBOY. Las baterías recargables Integra Biosciences™ se insertan fácilmente en la parte superior del mango. Una carga es suficiente para llenar y purgar al menos 500 pipetas de 50 ml
N.º de pieza 155 066 Batería de iones de litio para PIPETBOY acu 2 (instrumentos con número de serie a partir de ≥ 1350001)
N.º de pieza 153 005 Batería NiMH de 9 V para PIPETBOY acu (instrumentos con número de serie a continuación) ≤ 1350000)
ADVERTENCIA: Las baterías no son compatibles Características distintivas entre las dos generaciones de PIPETBOY acu:
PIPETBOY acu 2
  • Número de serie ≥ 1350001
  • Indicador de batería LED.
  • Inactivo/sin energía: Blanco
  • En funcionamiento: rojo/verde
Pipetboy acu
  • Número de serie ≤ 1350000
  • Indicador de batería LED.
  • Inactivo/sin alimentación:
  • Rojo en funcionamiento: solo rojo
Especificaciones
Batería, tipo NiMH
Tipo Batería recargable
Para utilizar con (equipo) Pipetboy acu
Incluye Batería, transformador, filtro estéril, soporte de montaje en pared
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Tensión 9 V
Frecuencia 50 Hz