Learn More
Fisherbrand™ Bomba de pipeta universal
Product Code. 15239805 Shop All Fisherbrand Electrochemistry Products
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Verde
Volumen (métrico):
2 ml
10 ml
25 ml
Unit Size:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color Volumen (métrico) Unit Size
15239805 Verde 10 ml 1 PCS
15229805 Rojo 25 ml 1 PCS
15209805 Azul 2 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15239805
Solicitud de oferta al por mayor
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Su fácil manejo con una mano ofrece resultados de valoración exactos
  • Fabricado con polietileno de alto grado
  • Compatible con pipetas serológicas y de vidrio
  • Ideal para titulaciones de ácido y jabón
  • Marcas claras que facilitan la medición
  • 10Pipeta de ml marcada en incrementos de 0,10 ml
  • Pipeta de 25 ml marcada en incrementos de 0,20 ml
  • El giro de la ruedecilla regulable permite aspirar y dispensar líquidos
  • La palanca lateral permite la dispensación de todo el contenido
El modelo de 25 ml se adapta tanto a pipetas de 10 como de 25 ml
Specifications
Color Verde
Material Polietileno
Tipo Pipeteador, controlador de pipeta
Volumen (métrico) 10 ml