Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Zolder
Exterior de nobuck engrasado repelente de agua con protección interna de acero para los dedos y excepcional agarre adherente, incluso en superficies mojadas y con restos de grasa.
Marca: Emma Safety Footwear MM50884644
Detalles adicionales : Peso : 1.91000kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- GripForce™ Duo/HRO
- Nobuck engrasado
- Suela resistente al calor
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Zolder | |
Nobuck engrasado |
Marrón | |
Cuero de napa de grano entero/cuero dividido | |
44 |