missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF611 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17249-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16827104

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

May be involved in transcriptional regulation.
Especificaciones

Especificaciones

ZNF611
Polyclonal
Unconjugated
ZNF611
zinc finger protein 611, ZNF611
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
81856
-20°C
Liquid
Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8N823
ZNF611
ZNF611 Fusion Protein Ag9984
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales