Learn More
ZNF611 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17249-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16817104
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
May be involved in transcriptional regulation.
Especificaciones
Especificaciones
ZNF611
Polyclonal
Unconjugated
ZNF611
zinc finger protein 611, ZNF611
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
81856
-20°C
Liquid
Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8N823
ZNF611
ZNF611 Fusion Protein Ag9984
150 μL
Primary
Human, Mouse