Learn More
ZNF385A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 26288-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16824805
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ZNF385 is a new candidate transcription factor.
Especificaciones
Especificaciones
ZNF385A
Polyclonal
Unconjugated
ZNF385A
HZF, Retinal zinc finger protein, RZF, ZFP385, zinc finger protein 385A, ZNF385, ZNF385A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
25946, 29813
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8VD12, Q96PM9
Znf385a
ZNF385A Fusion Protein Ag23577
20 μL
Primary
Human, Mouse