Learn More
ZNF207 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 14814-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16823654
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ZNF207 is a new candidate transcription factor.
Especificaciones
Especificaciones
ZNF207
Polyclonal
Unconjugated
ZNF207
zinc finger protein 207, ZNF207
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
22680, 303763, 7756
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O43670, Q9JMD0
Zfp207, ZNF207
ZNF207 Fusion Protein Ag6564
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat