Learn More
Polvo de circonio níquel, malla - 325, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 088406.36
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11329269
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Gris
11146-74-0
MFCD00192582
500 g
Air Sensitive
Zirconium Nickel powder
Zr:Ni; 70:30 wt%
UN3089
−325 Mesh
Polvo
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos