Learn More
Sulfato de cinc heptahidrato, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zinc sulfate heptahydrate |
Punto de fusión | 100.0°C |
Color | Blanco |
pH | 4.4 to 6.0 (5% soln. at 25°C) |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 10 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 103% (Complexometry) |
Fórmula lineal | ZnSO4·7H2O |
Índice Merck | 15, 10359 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol, insoluble in alcohol |