Learn More
Carga de cinc, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
36.60€ - 191.00€
CAS | 7440-66-6 |
---|---|
Fórmula molecular | Zn |
Peso molecular (g/mol) | 65.38 |
Número MDL | MFCD00011291 |
Clave InChI | HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust |
PubChem CID | 23994 |
ChEBI | CHEBI:30185 |
Nombre IUPAC | cinc |
SMILES | [Zn] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15475945
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010440.22 |
100 g |
36.60€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11375938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010440.36 |
500 g |
89.90€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11365938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010440.A3 |
2 kg |
191.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7440-66-6 | |
65.38 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
23994 | |
cinc |
Zn | |
MFCD00011291 | |
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust | |
CHEBI:30185 | |
[Zn] |
Especificaciones
Zinc | |
7440-66-6 | |
99.99% (Metals basis) | |
MFCD00011291 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
cinc | |
23994 | |
Odorless |
Gris | |
Gray shot | |
Zn | |
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust | |
[Zn] | |
65.38 | |
CHEBI:30185 | |
Carga, 10 mm de diám. x 2 mm de grosor |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-175-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only