Learn More
Carga de cinc, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11365938 2 kg 2 Kg
15475945 100 g 100 g
11375938 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11365938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010440.A3
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
Color Gris
Aspecto Gray shot
Densidad 7.14g/cm3
Cantidad 2 kg
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Carga, 10 mm de diám. x 2 mm de grosor