Learn More
Alfa Aesar™ Zinc chloride, 1M in diethyl ether, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Marca:  Alfa Aesar™ 042781.AP
Detalles adicionales : CAS : 7646-85-7 Peso : 0.00050kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : I
Cantidad. 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15491827
  • 214.00€ / 500 ml
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaged under Argon
Especificaciones
7646-85-7
136.28
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
5727
dichlorozinc
Cl2Zn
MFCD00011295
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CHEBI:49976
Cl[Zn]Cl
Especificaciones
Zinc chloride
7646-85-7
ZnCl2
UN2924
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
dichlorozinc
5727
136.29
1M in diethyl ether
Hygroscopic
500mL
0.835g/mL
Cl2Zn
MFCD00011295
14,10132
1M in diethyl ether
Cl[Zn]Cl
136.28
CHEBI:49976
Liquid
ChemSeal™ bottles
Colorless
-40°C (-40°F)
Videos
SDS Documentos