Learn More
Zinc Acetate Dihydrate, ACS Reagent, 98 to 101%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
12 kg
Envase:
Drum with Inliner
Poly Bottle
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Zinc acetate dihydrate |
Punto de fusión | ∼100°C |
Color | Gray |
pH | 6 to 8 (at 20°C) |
Cantidad | 12 kg |
Fórmula lineal | Zn(CH3COO)2 · 2H2O |
Número UN | UN3077 |
Beilstein | 3732513 |
Información de solubilidad | In water 311g/L at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.51g/mol |