Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz proteómica del virus Zika
Micromatriz proteómica del virus Zika con 3419 péptidos específicos de virus impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
Marca: PEPperCHIP™ SPC.046.001
Detalles adicionales : Peso : 0.02200kg
Descripción
- Contenido de la micromatriz: Poliproteína del genoma del virus Zika dividida en 13 cadenas: proteína C, proteína prM, péptido pr, proteína de envoltura pequeña M, proteína de envoltura E, proteína no estructural 1, proteína no estructural 2A, subunidad de proteasa serina NS2B, subunidad de proteasa serina NS3, proteína no estructural 4A, péptido 2K, proteína no estructural 4B, ARN polimerasa dirigida por ARN NS5
- Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/14 aa
- Número de péptidos: 3419 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores | |
Vidrio microscópico | |
Código de barras individual para cada micromatriz | |
1 portaobjetos | |
1 mm | |
Transparente |
75,4 x 25 mm | |
Micromatriz de péptidos de alta densidad | |
No estéril | |
1 copia de matriz por micromatriz | |
Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos | |
ISO 9001:2015. | |
RUO |