Learn More
ZC3H7B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25624-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16814195
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a protein that contains a tetratricopeptide repeat domain. The encoded protein also interacts with the rotavirus non-structural protein NSP3.
Especificaciones
Especificaciones
ZC3H7B
Polyclonal
Unconjugated
ZC3H7B
KIAA1031, RoXaN, ZC3H7B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20286, 23264
-20°C
Liquid
Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9UGR2
Zc3h7b
ZC3H7B Fusion Protein Ag22555
150 μL
Primary
Human, Mouse