Learn More
ZC3H18 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25807-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16824365
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ZC3H18 contains 1 C3H1-type zinc finger.
Especificaciones
Especificaciones
ZC3H18
Polyclonal
Unconjugated
ZC3H18
NHN1, Nuclear protein NHN1, ZC3H18
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
124245
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86VM9
ZC3H18
ZC3H18 Fusion Protein Ag20481