missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZC3H12A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | ZC3H12A |
---|---|
Concentración | 0.48 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16823535
|
Proteintech
25009-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16813535
|
Proteintech
25009-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ZC3H12A is an MCP1 -induced protein that acts as a transcriptional activator and causes cell death of cardiomyocytes, possibly via induction of genes associated with apoptosis.Especificaciones
ZC3H12A | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q5D1E7, Q5D1E8 | |
230738, 80149 | |
ZC3H12A Fusion Protein Ag13877 | |
Primary | |
-20°C | |
ZC3H12A |
0.48 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
MCP induced protein 1, MCPIP, MCPIP1, Ribonuclease ZC3H12A, RP3 423B22.1, ZC3H12A | |
ZC3H12A | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |