Learn More
Invitrogen™ Human ZAP-70, His Tag Recombinant Protein
ZAP-70 is a cytosolic protein tyrosine kinase that is a member of the Syk family of proteins.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_001070 |
---|---|
Alias de gen | ZAP-70 |
Familia Quinasa | SYK Kinase Family |
Especie | Human |
Recombinante | Recombinant |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11509256
|
Invitrogen™
P2782 |
20μg |
en la oferta
20 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15418383
|
Invitrogen™
PR3017C |
100μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
ZAP-70 is expressed exclusively in T-cells and natural killer cells and is required for T-cell receptor activation.
Especificaciones
NP_001070 | |
SYK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
ZAP-70 | |
Human | |
His Tag |