Learn More
Oxalato de iterbio(III) decahidrato, REacton™, 99,99 % (REO) Código de producto.: 11322268
Oxalato de iterbio(III) decahidrato, REacton™, 99,99 % (REO)
Código de producto. p-7049188
10 g, 10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11322268
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013161.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51373-68-3
Fórmula molecular C6H20O22Yb2
Peso molecular (g/mol) 790.312
Número MDL MFCD00150498
Clave InChI FUUFMJYYMRCJSY-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 131880010
Nombre IUPAC oxalato;iterbio(3+);decahidrato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].C(=O)(C(=O)[O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Yb+3].[Yb+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ytterbium(III) oxalate decahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Yb2(C2O4)3·10H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 790.29 (610.14 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton™
Título del producto
Oxalato de iterbio(III) decahidrato, REacton™, 99,99 % (REO) >