Learn More
Xileno cianol FF 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Xylene cyanol |
Nombre de nota | 85% |
Contenido de tinte | 80% min. |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.61 |
Grado | Extra puro |
Envase | Frasco de vidrio |
Color | Azul a rojo |
Cantidad | 25 g |
Forma física | Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Xylene cyanol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.