Learn More
Uvex Xenova™ Micro Black/Red PU/PU 95043 Sandal - Width 12
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
112.00€
Especificaciones
Color | Negro, Rojo |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17237491
|
Uvex
9504338 |
38 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17247491
|
Uvex
9504339 |
39 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17257491
|
Uvex
9504340 |
40 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17267491
|
Uvex
9504341 |
41 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17277491
|
Uvex
9504342 |
42 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17287491
|
Uvex
9504343 |
43 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17297491
|
Uvex
9504344 |
44 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17207501
|
Uvex
9504345 |
45 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17217501
|
Uvex
9504346 |
46 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17227501
|
Uvex
9504347 |
47 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17237501
|
Uvex
9504348 |
48 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17247501
|
Uvex
9504349 |
49 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17257501
|
Uvex
9504350 |
50 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17267501
|
Uvex
9504351 |
51 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17277501
|
Uvex
9504352 |
52 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 2 Xenova™ Sandal 9504.3 S1 P SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Breathable, high-tech microvelour upper material with large perforations
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic material, suitable for people allergic to chrome
- Double hook and loop fastening system for individual adjustment
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft, padded collar and tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with a moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistant up to 120°C
- Antistatic
- Fulfils ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 9504.3
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 38 to 52
Especificaciones
Negro, Rojo | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S1 |