Learn More
Uvex Xenova™ Micro Black/Blue PU/PU 95531 Sandal - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
112.00€
Especificaciones
Color Azul, Negro
Material Microvelour
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 15
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17288181
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553138
38
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17298181
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553139
39
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17208191
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553140
40
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17218191
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553141
41
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17228191
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553142
42
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17238191
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553143
43
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17248191
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553144
44
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17258191
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553145
45
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17268191
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553146
46
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17278191
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553147
47
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17288191
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553148
48
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17298191
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553149
49
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17208201
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553150
50
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17218201
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553151
51
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17228201
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9553152
52
112.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex 2 Xenova™ Sandal 95531 S1 P SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Breathable high-tech microvelour upper material with large perforations
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic textiles, suitable for people allergic to chrome
  • Double hook and loop fastening system
  • Individual adjustment Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft padded collar and tongue
  • Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion
  • Resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant
  • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistance up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 95531
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Sizes: 38 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Azul, Negro
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Microvelour
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S1