Learn More
Uvex Xenova™ Black/Red PU 95071 Boot - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
134.00€
Especificaciones
Color Negro, Rojo
Material Cuero
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 15
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17287681
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507138
38
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17297681
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507139
39
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17207691
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507140
40
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17217691
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507141
41
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17227691
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507142
42
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17237691
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507143
43
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17247691
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507144
44
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17257691
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507145
45
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17267691
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507146
46
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17277691
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507147
47
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17287691
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507148
48
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17297691
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507149
49
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17207701
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507150
50
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17217701
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507151
51
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17227701
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9507152
52
134.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex 2 Xenova™ Boot 9507.1 S3 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Breathable, water repellent full grain leather
  • Scratch resistant scuffcap made from PU coated leather for longer service life
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole, antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfils ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 9507.1
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Negro, Rojo
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Cuero
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S2