Learn More
Uvex Xenova™ Black/Red PU 95068 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
126.00€
Especificaciones
Color Negro, Rojo
Material Cuero
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 15
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17287651
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506838
38 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17297651
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506839
39 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17207661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506840
40 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17217661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506841
41 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17227661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506842
42 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17237661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506843
43 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17247661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506844
44 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17257661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506845
45 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17267661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506846
46 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17277661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506847
47 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17287661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506848
48 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17297661
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506849
49 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17207671
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506850
50 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17217671
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506851
51 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17227671
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506852
52 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Uvex 2 Xenova™ Shoe 9506.8 S2 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Breathable, water repellent full grain leather
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole, antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfils ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 9506.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Negro, Rojo
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Cuero
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Anchura estándar
S2