Learn More
Uvex Xenova™ Black/Red PU 95063 Low Shoe - Width 12
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
129.00€
Especificaciones
Color Rojo, Negro
Material Cuero
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 15
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17287621
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506338
38
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17297621
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506339
39
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17207631
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506340
40
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17217631
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506341
41
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17227631
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506342
42
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17237631
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506343
43
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17247631
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506344
44
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17257631
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506345
45
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17267631
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506346
46
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17277631
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506347
47
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17287631
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506348
48
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17297631
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506349
49
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17207641
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506350
50
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17217641
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506351
51
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17227641
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
9506352
52
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 03-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex 2 Xenova™ Shoe 9506.3 S3 SRC
  • Extra wide sports fit
  • Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Breathable, water repellent full grain leather
  • Scratch resistant scuffcap made from PU coated leather from PU coated leather for longer service life
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
  • Soft, padded collar and dust tongue
  • Comfortable removable insole, antistatic with a moisture control system
  • Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
  • Self-cleaning tread design
  • Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
  • Short term heat resistant up to 120°C
  • Antistatic
  • Fulfils ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Article No. 9506.3
  • Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Sizes: 38 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Rojo, Negro
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Cuero
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Ancho
S3