Learn More
Uvex Xenova™ Black/Red 95058 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
107.00€
Especificaciones
Color | Rojo, Negro |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17287561
|
Uvex
9505838 |
38 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17297561
|
Uvex
9505839 |
39 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17207571
|
Uvex
9505840 |
40 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17217571
|
Uvex
9505841 |
41 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17227571
|
Uvex
9505842 |
42 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17237571
|
Uvex
9505843 |
43 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17247571
|
Uvex
9505844 |
44 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17257571
|
Uvex
9505845 |
45 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17267571
|
Uvex
9505846 |
46 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17277571
|
Uvex
9505847 |
47 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17287571
|
Uvex
9505848 |
48 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17297571
|
Uvex
9505849 |
49 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17207581
|
Uvex
9505850 |
50 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17217581
|
Uvex
9505851 |
51 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
17227581
|
Uvex
9505852 |
52 |
107.00€
1 par |
Inicie sesión para ver el stock |
Descripción
Uvex 2 Xenova™ Perforated Shoe 9505.8 S1 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Breathable, high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic material, suitable for people allergic to chrome
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft, padded collar and tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with a moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistant up to 120°C
- Antistatic
- Fulfils ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 9505.8
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Sizes: 38 to 52
Especificaciones
Rojo, Negro | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Anchura estándar | |
Sí | |
S1 |