Learn More
Zeiss™ Bombilla flash de xenón
Descripción
- Sin ozono
- Compatible con los microscopios Axio Imager, Axio Observer, Axio Vert, Axioplan y Axioskop
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bombilla flash de xenón |
| Descripción | XBO 75 W/2 (sin ozono) |
| Cantidad | 1 unidad |