Learn More
Xantona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
43.00€ - 404.00€
CAS | 90-47-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H8O2 |
Peso molecular (g/mol) | 196.205 |
Número MDL | MFCD00005060 |
Clave InChI | JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | xanthone, 9h-xanthen-9-one, 9-xanthenone, benzophenone oxide, 9-oxoxanthene, genicide, xanthenone, 9-xanthone, diphenylene ketone oxide, dibenzo-gamma-pyrone |
PubChem CID | 7020 |
ChEBI | CHEBI:37647 |
Nombre IUPAC | xanten-9-ona |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3O2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11402567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14812.14 |
25 g |
43.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11412567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14812.22 |
100 g |
108.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11422567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14812.36 |
500 g | |||||||
Descripción
Xanthone is used predominantly as oxygenated polycyclic aromatic compounds, and as a vasorelaxant. It can be used as a fluorescent agent, as well as an intermediate in organic synthesis and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa xantona se utiliza predominantemente como compuestos aromáticos policíclicos oxigenados y como vasorrelajante. Se puede utilizar como agente fluorescente, así como intermediario en la síntesis orgánica y en investigación química.
Solubilidad
Es soluble en agua (parcialmente), cloroformo, tolueno caliente, éter (ligeramente) y alcohol caliente.
Notas
Estable en condiciones normales. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
90-47-1 | |
196.205 | |
JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N | |
7020 | |
xanten-9-ona |
C13H8O2 | |
MFCD00005060 | |
xanthone, 9h-xanthen-9-one, 9-xanthenone, benzophenone oxide, 9-oxoxanthene, genicide, xanthenone, 9-xanthone, diphenylene ketone oxide, dibenzo-gamma-pyrone | |
CHEBI:37647 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3O2 |
Especificaciones
Xanthone | |
174°C to 178°C | |
C13H8O2 | |
140443 | |
xanthone, 9h-xanthen-9-one, 9-xanthenone, benzophenone oxide, 9-oxoxanthene, genicide, xanthenone, 9-xanthone, diphenylene ketone oxide, dibenzo-gamma-pyrone | |
JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N | |
xanten-9-ona | |
7020 | |
196.21 |
90-47-1 | |
350°C to 351°C | |
MFCD00005060 | |
14,10062 | |
It is Soluble in water (partly),chloroform,hot Toluene,ether (slightly),and hot alcohol. | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3O2 | |
196.205 | |
CHEBI:37647 | |
99% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 201-997-7
missing translation for 'rtecsNumber' : ZD5711000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only