Learn More
Xantona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412567 100 g 100 g
11402567 25 g 25 g
11422567 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14812.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-47-1 | C13H8O2 | 196.205 g/mol
Xanthone is used predominantly as oxygenated polycyclic aromatic compounds, and as a vasorelaxant. It can be used as a fluorescent agent, as well as an intermediate in organic synthesis and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La xantona se utiliza predominantemente como compuestos aromáticos policíclicos oxigenados y como vasorrelajante. Se puede utilizar como agente fluorescente, así como intermediario en la síntesis orgánica y en investigación química.
Solubilidad
Es soluble en agua (parcialmente), cloroformo, tolueno caliente, éter (ligeramente) y alcohol caliente.
Notas
Estable en condiciones normales. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-47-1
Fórmula molecular C13H8O2
Peso molecular (g/mol) 196.205
Número MDL MFCD00005060
Clave InChI JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xanthone, 9h-xanthen-9-one, 9-xanthenone, benzophenone oxide, 9-oxoxanthene, genicide, xanthenone, 9-xanthone, diphenylene ketone oxide, dibenzo-gamma-pyrone
PubChem CID 7020
ChEBI CHEBI:37647
Nombre IUPAC xanten-9-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xanthone
Punto de fusión 174°C to 178°C
Punto de ebullición 350°C to 351°C
Cantidad 100 g
Beilstein 140443
Índice Merck 14,10062
Información de solubilidad It is Soluble in water (partly),chloroform,hot Toluene,ether (slightly),and hot alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.21
Porcentaje de pureza 99%