Learn More
Fisherbrand™ Puntas para filtros de pipeta Top-Line
Elimine la contaminación de la pipeta y la muestra. Las puntas con filtro de pipetas Top-Line Fisherbrand™ evitan que las impurezas pasen a través del filtro de microporos.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.96000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10580813
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Filters are made of high-quality hydrophobic virgin polyethylene without additives
  • Filters block aerosols and liquids through micropore filter technology
  • Optimized cone geometry for a secure fit
  • Graduation marks on tip at standard volumes (except 0.5-10/20µl filter tip)
  • Conical tip outlet prevents drop formation at the outlet opening of tip
  • Tips manufactured from autoclavable, non-wettable polypropylene
  • Sterile packs available (beta irradiation)
Especificaciones
Especificaciones
1 to 50 μL
Sterile
Autoclavable
CE, IVD
Rack
Virgin Polypropylene
Filtered
Clear
50.8mm
Beta radiation
Yes
Standard Volumes