Learn More
Uvex X-Tended Support Black/Red 85192 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 P and S3
139.00€
Especificaciones
Color Rojo, Negro
Material Microvelour
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 18
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17254771
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519235
35
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17264771
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519236
36
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17274771
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519237
37
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17284771
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519238
38
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17294771
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519239
39
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17204781
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519240
40
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17214781
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519241
41
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17224781
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519242
42
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17234781
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519243
43
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17244781
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519244
44
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17254781
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519245
45
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17264781
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519246
46
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17274781
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519247
47
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17284781
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519248
48
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17294781
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519249
49
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17204791
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519250
50
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17214791
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519251
51
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
17224791
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8519252
52
139.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-01-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex 1 X-Tended Support Shoe 8519.2 S1 P SRC
  • Sporty, multifunctional safety shoe
  • Especially lightweight and flexible
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
  • Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
  • Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
  • Made with new developed last technology for extended wearing comfort
  • Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
  • Breathable, perforated, high-tech microvelour upper material
  • Distance mesh lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • Comes with elastic laces for quick, individual adjustment
  • Virtually seamless design to eliminate pressure points
  • Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft padded collar and tongue
  • Medial and lateral heel support for foot through especially designed side frame to protect against ankle injuries, for guidance and impact protection
  • Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
    • Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 8519.2
  • Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Rojo, Negro
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Microvelour
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Anchura estándar
S1