Learn More
Draeger Safety Cuerpo de silicona X-Plore 4790
El cuerpo de silicona Draeger Safety X-Plore 4790 es una media máscara facial, diseñada para su uso con la gama de filtros Rd90.
Marca: Draeger Safety R55877
Detalles adicionales : Peso : 0.46800kg
Descripción
- El arnés de cabeza FlexiFit permite ponerse y quitarse la máscara rápidamente
- El arnés especial ayuda a evitar el enredamiento del cabello y la presión innecesaria
- Ofrece un firme ajuste a la cara y estanqueidad ante fugas
- La junta de nariz y la montura de plástico con forma especial se añaden a su ajuste hermético
Especificaciones
Certificado CE (EN 140), AS/NZS | |
Conexión roscada específica de Draeger Rd90 (Draeger X-plore 4790) | |
Media mascarilla | |
X-plore 4790 - talla M/L |