Learn More
ABEBA™ Zueco de seguridad negro X-Light SB
Zueco de seguridad negro X-Light SB
Marca: ABEBA™ 7131035/37
Detalles adicionales : Peso : 0.94000kg
Descripción
- Ligeros, cómodos, higiénicos
- Conforme con ISO 20345: 2012, S2 SRC
- ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Puntera de acero (200 julios)
- Piel suave negra
- Forro de iones de plata
- Plantilla reemplazable Active Comfort
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
Plástico | |
Correa en el talón no plegable, ajustable | |
Revestimiento transpirable con iones de plata | |
37 | |
Poliuretano | |
Acero | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |
CE EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC, ESD | |
Negro | |
Cuero | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD | |
Zuecos | |
1 par | |
Agua |