Learn More
Kimberly-Clark™ Paños WypAll™
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
42 x 24,50 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
- Un paño de limpieza muy versátil, diseñado para tareas de limpieza generales y de poca dificultad en la fabricación industrial; la gama WypAll™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paños de tela |
| Longitud (imperial) | 6.692 in. |
| Longitud (métrico) | 42 cm |
| Anchura (imperial) | 6.692 in |
| Anchura (métrico) | 24,5 cm |
| Material | Fibra sintética y celulosa |
| Absorbencia | Alto |
| Peso base | 1,05 kg (2,315 libras) |
| Color | Azul |
| Dimensiones (L x An) | 42 x 24,50 cm |
| Mostrar más |