Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) wwPTFE Membrane Disc Filters
Membrane with chemical compatibility for aqueous solutions and aggressive solvents.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 60538
140.28 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21931" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Versatilidad máxima
- Filtra soluciones acuosas o productos químicos agresivos
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
PTFE | |
No estéril | |
25 mm |
0,2 μm | |
280 μm |