Learn More
Buerkle™ Clips de manguera con engranaje helicoidal
Fabricado con acero inoxidable 1.4016.
Marca:  Buerkle™ 8677-2540
17.94 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16616703
  • 20.40€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Con rosca
  • El tornillo está recubierto de cinc
Especificaciones
Especificaciones
Clip de manguera con engranaje helicoidal
Acero inoxidable
Paquete de 10
Entre 25 y 40 mm
Mangueras
Entre 25 y 40 mm