Learn More
Brady™ WorkHorse™ B-423 Permanent Polyester Labels
For use in commercial/industrial applications. Brady B-423 polyester label are for use with BMP71 printer.
Marca: Brady™ 114737
Detalles adicionales : Peso : 0.09710kg
Especificaciones
Con homologación UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815) | |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Etiqueta para impresora de transferencia térmica portátil | |
Impresora BMP™71 | |
750 por rollo | |
1 x 0,275 in. (W x H) | |
-70°C a +110°C | |
0,076 mm | |
6,99 x 25,40 mm | |
6,99 mm |
Abrasión, productos químicos, corrosión, humedad, UV y resistente a inclemencias meteorológicas | |
Blanco | |
Poliéster (B-423) | |
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, placas de clasificación | |
1 | |
Rectángulo | |
25,4 x 6,9 mm (An x Al) | |
0,003 in | |
10,16 mm | |
25,40 mm |